Måleglas
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,5 ± ml
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
- Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
- Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
- Kapacitet:50 ml
- Højde:200 mm
- Seq:03
- Inddeling:1 ml
- Tolerance:0,5 ± ml