Måleglas
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,1 ± ml
Catalog # 612-3360
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
- Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
- Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificates
Search by Lot NumberHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifications
- Kapacitet:10 ml
- Højde:140 mm
- Seq:01
- Inddeling:0,2 ml
- Tolerance:0,1 ± ml