Safety spectacles, XC™
IR, anti-scratch, blå, IR Shade 5 PC
DALL1011020
Det store buede glas yder beskyttelse hele vejen rundt og har enestående perifert synsfelt samt komplet beskyttelse.
- Justerbar længde af brillestænger og glasvinkel
- Polstring på brillestænger for fremragende antislip funktion
- Ekstra fleksibelt stel; passer både mænd og kvinder
- Flere materialer giver ekstra komfort; blødt stel m. blød næsebøjle og brillestang
EN 166, EN 170
: EN 166, EN 170
- Model:IR, anti-scratch
- Farve:blå
- Seq:15
- Linser:IR Shade 5 PC