PCR-plader, Eppendorf twin.tec®
Product Details & Documents
PP-brønde med PC-plade skirted. Pladens stivhed er med til at gøre den velegnet til robothåndtering, og brøndene af PP har en inaktiv og ikke-fugtig overflade, som forhindrer DNA, RNA og enzymer i at binde. De meget tynde vægge sikrer optimal varmeoverførsel til prøven. Alle pladerne kan autoklaveres og certificeret fri for RNase, DNase eller humant DNA.
Eppendorf twin.tec® PCR-plade 96, m. manchet
- Kompatibel med automatiserede systemer, passer til de fleste thermocyclere og til MegaBACE kapillærsekvenator
- Overholder SBS-kravene for pladsforbrug (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Et lavt profildesign giver forbedret effektivitet af PCR og muliggør størst mulig effektivitet for små prøvevolumener
- Maks. 150 µl brøndvolumen (når den bruges sammen med lågstrips)
Eppendorf twin.tec® PCR-plade 96, m. semi-manchet
- Velegnet til kvantitativ realtime-PCR
- Passer til de fleste thermocyclere, inkl. ABI GeneAmp 9700
- Maks. 250 µl brøndvolumen (når den bruges sammen med lågstrips)
Eppendorf twin.tec® PCR-plade 384
- U-formet brønd for let identifikation
- Kontinuerlig manchet for kompatibilitet med automatiserede systemer
- Overholder SBS-kravene for pladsforbrug (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Velegnet til alle typiske 384-brønds thermocyclere, specielt til Mastercycler 384
- Maks. 45 µl brøndvolumen
Specifikationer
- Rammefarve:sort
- Ant. brønde:384
- Profil:Standard
- Skørt:M. skørt
- Brøndfarve:klar
- Seq:03
- Brøndvolumen:0,04 ml
- Cat. No.:713-0012
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning