Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Buffer standard DIN 19266, 6,865, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGE10687
Leverandør:   REAGECON
Bufferopløsninger
Katalog # REGE10687
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer standard DIN 19266, 6,865, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
426,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer standard DIN 19266
  • pH nøjagtighed:
    -
  • pH-værdi:
    6,865
Specifikationer