Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 44028-10ML-F
Leverandør: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Katalog # 44028-10ML-F
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
: P210 - P233 - P240 - P273 - P301 + P310 - P331
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:10 mL