Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Decan, Supelco®
n-Decan, Supelco®
Glass bottle, 25 mL
Katalog # 30540-25ML
Brandfarlig
Sundhed
Leverandør:   Merck
n-Decan, Supelco®
Katalog # 30540-25ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  124-18-5
n-Decan, Supelco®
n-Decan, Supelco®
Glass bottle, 25 mL
CAS nummer:  124-18-5
Price
2.160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:124-18-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₈CH₃
  • MDL nummer:MFCD00008954
  • Molecular Weight:142.28 g/mol
  • Kogende Pt:174,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–30 °C
  • Tæthed:0,73 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:46 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-686-4
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • FN:2247
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 mL
Specifikationer