Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclopentan, Supelco®
Cyclopentan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 29680-10ML
Brandfarlig
Leverandør:   Merck
Cyclopentan, Supelco®
Katalog # 29680-10ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  287-92-3
Cyclopentan, Supelco®
Cyclopentan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  287-92-3
Price
179,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Pentamethylene
  • CAS nummer:287-92-3
  • Formel:C₅H₁₀
  • MDL nummer:MFCD00001356
  • Molecular Weight:70.13 g/mol
  • Merck Index:13,02769
  • Kogende Pt:49 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–93,3 °C
  • Tæthed:0,746 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–41 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1146
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:206-016-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
Specifikationer