Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyd, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 09143-5ML-F
Irriterende
Leverandør:   Merck
Benzaldehyd, Supelco®
Katalog # 09143-5ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  100-52-7
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyd, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  100-52-7
Price
560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:100-52-7
  • Formel:C₆H₅CHO
  • MDL nummer:MFCD00003299
  • Molecular Weight:106.12 g/mol
  • Merck Index:13,01057
  • Kogende Pt:179 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–26 °C
  • Tæthed:1,049 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:64 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1990
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-860-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL