Cyclohexan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Catalog # 28920-10ML
Supplier: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL nummer:MFCD00003814
- Molecular Weight:84.16 g/mol
- Merck Index:13,02752
- Kogende Pt:81 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:7 °C
- Tæthed:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–18 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:1145
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-806-2
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:10 mL