Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclopentanon, Supelco®
Glass bottle, 50 mL
Katalog # 08299-50ML-F
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Cyclopentanon, Supelco®
Katalog # 08299-50ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  120-92-3
Cyclopentanon, Supelco®
Cyclopentanon, Supelco®
Glass bottle, 50 mL
CAS nummer:  120-92-3
Price
1.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:120-92-3
  • Formel:C₅H₈O
  • MDL nummer:MFCD00001409
  • Molecular Weight:84.12 g/mol
  • Merck Index:13,02771
  • Kogende Pt:130 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–58 °C
  • Tæthed:0,941 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:31 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2245
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:204-435-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL
Specifikationer