Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Katalog # 62128-1ML
Brandfarlig
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Katalog # 62128-1ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  5989-54-8
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
CAS nummer:  5989-54-8
Price
416,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
  • CAS nummer:5989-54-8
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • MDL nummer:MFCD00001558
  • Molecular Weight:136.24 g/mol
  • Merck Index:13,05515
  • Kogende Pt:175 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–74 °C
  • Tæthed:0,84 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2052
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:227-815-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 mL
Specifikationer