1-Octen, Supelco®
Glass bottle, 50 mL
Katalog # 74900-50ML
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:111-66-0
- Formel:C₈H₁₆
- MDL nummer:MFCD00009548
- Molecular Weight:112.22 g/mol
- Merck Index:13,01770
- Kogende Pt:121 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–102 °C
- Tæthed:0,7152 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:8 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:3295
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-893-7
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:50 mL