Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Octan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
  74820-5ML
 :   Merck
n-Octan, Supelco®
  74820-5ML
 :  Merck
 :  111-65-9
n-Octan, Supelco®
n-Octan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
 :  111-65-9
543,00 kr
1 * 5 mL
  •  :111-65-9
  •  :H₃C(CH₂)₆CH₃
  •  :MFCD00009556
  •  :114.23 g/mol
  •  :13,06782
  •  :126 °C (1013 hPa)
  •  :–57 °C
  •  :0,703 g/cm³ (20 °C)
  •  :8 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :1262
  •  :3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :203-892-1
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL