Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

n-Octan, Supelco®

Glass bottle, 50 mL
Katalog # 74820-50ML
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
n-Octan, Supelco®
Katalog # 74820-50ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  111-65-9
n-Octan, Supelco®
n-Octan, Supelco®

Glass bottle, 50 mL

CAS nummer:  111-65-9
Price
3.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:111-65-9
  • Formel:H₃C(CH₂)₆CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009556
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:13,06782
  • Kogende Pt:126 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–57 °C
  • Tæthed:0,703 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:8 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1262
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-892-1

 

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL

Specifikationer