Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexadecan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 52209-5ML
Sundhed
Leverandør:   Merck
n-Hexadecan, Supelco®
Katalog # 52209-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  544-76-3
n-Hexadecan, Supelco®
n-Hexadecan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  544-76-3
Price
543,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexadecane, Cetane
  • CAS nummer:544-76-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
  • Kogende Pt:287 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:18 °C
  • Tæthed:0,77331 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Flash Pt:135 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-878-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL
Specifikationer