Geraniol, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
- CAS nummer:106-24-1
- Formel:C₁₀H₁₈O
- MDL nummer:MFCD00002917
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-377-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:5 mL