Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Propanol, Supelco®

1-Propanol, Supelco®

Glass bottle, 10 mL
Katalog # 96566-10ML-F
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Merck
1-Propanol, Supelco®
Katalog # 96566-10ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  71-23-8
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol, Supelco®

Glass bottle, 10 mL

CAS nummer:  71-23-8
Price
2.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
  • CAS nummer:71-23-8
  • Formel:H₃CCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002941
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,07934
  • Kogende Pt:97 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–127 °C
  • Tæthed:0,8053 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:15 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1274
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:200-746-9

Documents

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL

Specifikationer