Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisol, Supelco®
Anisol, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 96109-10ML-F
Brandfarlig
Leverandør:   Merck
Anisol, Supelco®
Katalog # 96109-10ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  100-66-3
Anisol, Supelco®
Anisol, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  100-66-3
Price
946,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS nummer:100-66-3
  • Formel:C₇H₈O
  • MDL nummer:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck Index:13,00672
  • Kogende Pt:154 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–37 °C
  • Tæthed:0,9961 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:44 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2222
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-876-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL