Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan, Supelco®
Dichlormethan, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
Katalog # SUPL66742-100ML
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Merck
Dichlormethan, Supelco®
Katalog # SUPL66742-100ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  75-09-2
Dichlormethan, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  75-09-2
Price
519,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylenchlorid
  • CAS nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Kogende Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-838-9
  • FN:1593
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL