Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzen, Supelco®
Nitrobenzen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 06084-5ML-F
Giftig
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Merck
Nitrobenzen, Supelco®
Katalog # 06084-5ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  98-95-3
Nitrobenzen, Supelco®
Nitrobenzen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  98-95-3
Price
586,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:98-95-3
  • Formel:C₆H₅NO₂
  • MDL nummer:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • Merck Index:13,06621
  • Kogende Pt:210,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:5,7 °C
  • Tæthed:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:88 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1662
  • ADR:6.1,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-716-0
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL
Specifikationer