Nitrobenzen, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Katalog # 06084-1ML-F
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:98-95-3
- Formel:C₆H₅NO₂
- MDL nummer:MFCD00007043
- Molecular Weight:123.11 g/mol
- Merck Index:13,06621
- Kogende Pt:210,8 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:5,7 °C
- Tæthed:1,2037 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:88 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:1662
- ADR:6.1,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:202-716-0
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 mL