Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 91237-10ML-F
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
2-Propanol, Supelco®
Katalog # 91237-10ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  67-63-0
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  67-63-0
Price
672,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
Specifikationer