Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 90872-10ML-F
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Acetone, Supelco®
Katalog # 90872-10ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  67-64-1
Acetone, Supelco®
Acetone, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  67-64-1
Price
2.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Kogende Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95,4 °C
  • Tæthed:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (closed cup)
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-662-2
  • NÅ:01-2119471330-49
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
Specifikationer