Accessories for RapidVap®
PTFE-belagt aluminiumsblok til 69 koniske rør à 15 ml
Catalog # 531-0210
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Beskrivelse:PTFE-belagt aluminiumsblok til 69 koniske rør à 15 ml
- Seq:09