Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for RapidVap®
Accessories for RapidVap®
PTFE-belagt aluminiumsblok til 110 rør Ø 12 mm, maks. højde 150 mm
Katalog # 531-0207
Leverandør:   LABCONCO
Accessories for RapidVap®
Katalog # 531-0207
Leverandør:  LABCONCO
Accessories for RapidVap®
Accessories for RapidVap®
PTFE-belagt aluminiumsblok til 110 rør Ø 12 mm, maks. højde 150 mm
Price
12.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    PTFE-belagt aluminiumsblok til 110 rør Ø 12 mm, maks. højde 150 mm
  • Seq:
    06