Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
60 - 80, 1,0, 200 mm
Katalog # AMARH846468
Leverandør:   Amarell
Saccharometers
Katalog # AMARH846468
Leverandør:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
60 - 80, 1,0, 200 mm
Price
288,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    06
  • Inddeling:
    1,0
  • Område:
    60 - 80