Orders LinkContactUsLinkComponent
Bevaringssystem, Cryoinstant
Bevaringssystem, Cryoinstant
Cryoinstant, blå, 50
Katalog # 822072ZA
Leverandør:   VWR Chemicals
Bevaringssystem, Cryoinstant
Katalog # 822072ZA
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
Bevaringssystem, Cryoinstant
Bevaringssystem, Cryoinstant
Cryoinstant, blå, 50
CAS nummer:  
Price
1.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der resulterer i kontaminerede kulturer, tab af levedygtighed og endnu værre tab af originale egenskaber ved introduktion af biokemiske og genetiske ændringer. Cryoinstant består af 25 porøse beads i et rør fyldt med en bouillon indeholdende glycerol. Mikroorganismerne vil binde sig til den porøse overflade på beads'ene. Den overskydende bouillon suges fra, hvorefter rørene opbevares ved ned til –70 °C i en fryser.
  • Hurtigt og letanvendeligt
  • Farvekodet
  • Opbevaring ned til –70 °C
  • Kvalitetskontrolleret for fertilitet og sterilitet
Emballering: Cryoinstant er pakket i pakker med 50 rør på 2 ml.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50
  • Beskrivelse:
    Cryoinstant, blå
  • Cat. No.:
    822072ZA
  • Shelf life:
    1440
Specifikationer