Conductivity electrodes
Elektrode til høj ledningsevne, dobbelte platinringe, med indbygget ATC (Pt1000), High conductivity sensor, with temp. sensor, 10 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×130 mm, BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC, High conductivites, sea water
Katalog # CONSSK23T
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC
- Ø×L:12×130 mm
- Til:High conductivites, sea water
- Model:High conductivity sensor, with temp. sensor
- Beskrivelse:Elektrode til høj ledningsevne, dobbelte platinringe, med indbygget ATC (Pt1000)
- Materiale:Glas
- Seq:06
- Temperatur:0...110 °C
- Cellekonstant:10 cm⁻¹