Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR racks
PCR racks
96-brønds PCR-stativ, grøn
Katalog # RATI6114103
Leverandør:   RATIOLAB
PCR racks
Katalog # RATI6114103
Leverandør:  RATIOLAB
PCR racks
PCR racks
96-brønds PCR-stativ, grøn
Price
145,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
  • 8×12 positions, micro test plate format
  • Autoclavable
  • Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
  • Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Beskrivelse:
    96-brønds PCR-stativ
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, transparent, højde 14 mm
    Låg, transparent, højde 14 mm
    RATI6114110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 176,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, transparent, højde 28 mm
    Låg, transparent, højde 28 mm
    RATI6114111
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 197,00 kr