Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorescence cuvettes
Standardcelle, åben top, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Katalog # VARI6610008800
Leverandør:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Katalog # VARI6610008800
Leverandør:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes
Standardcelle, åben top, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Price
1.450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Par
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
 : 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Vinduesmateriale:
    Glas
  • Beskrivelse:
    Standardcelle, åben top
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellefod
    Cellefod
    VARI110648190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    VARI6610018900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr638.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, PTFE
    Magnetomrørerstav, PTFE
    VARI7418000400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr376.00