Fluorescence cuvettes
Sorte vægge med termisk smelte lav headspace, Sub-micro, 80 µl, 10 mm, UV-kvartsglas
Katalog # VARI6610024100
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
- Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Sub-micro
- Volumen:80 µl
- Vinduesmateriale:UV-kvartsglas
- Beskrivelse:Sorte vægge med termisk smelte lav headspace
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Cellefod
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstave, 7×2 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstav, PTFE