Micro cuvettes
Mikro, 135 µl, 10 mm, Kvartsglas
VARI6610021100
: VARIAN
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Mikro
- Volumen:135 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Seq:001
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- VARI110260190Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue1 * 1 Items
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)1 * 1 Items - 8.790,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse