Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro cuvettes
Mikro, 135 µl, 10 mm, Kvartsglas
  VARI6610021100
 :   VARIAN
Micro cuvettes
  VARI6610021100
 :  VARIAN
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Mikro, 135 µl, 10 mm, Kvartsglas
9.930,00 kr
1 * 1 Items
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Mikro
  • Volumen:
    135 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas
  • Seq:
    001
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110645090
    Mikrocelleholder
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110260190
    Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI10048100
    Celleholder-fod
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110648190
    Cellefod
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    1 * 1 Items - 8.790,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VARI6610018900
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    1 * 1 Items - 638,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VARI7418000400
    Magnetomrørerstav, PTFE
    1 * 1 Items - 376,00 kr