Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
VARI6610010100
: VARIAN
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
- Længde på lysvej:100 mm
- Volumen:2,1 µl
- Beskrivelse:Dissolution cuvette
Accessories
- Beskrivelse
- VARI110260190Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue1 * 1 Items
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)1 * 1 Items - 8.790,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse