Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
  VARI6610010100
 :   VARIAN
Dissolution cuvettes
  VARI6610010100
 :  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
35.230,00 kr
1 * 1 Items
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
  • Længde på lysvej:
    100 mm
  • Volumen:
    2,1 µl
  • Beskrivelse:
    Dissolution cuvette
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110260190
    Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI10048100
    Celleholder-fod
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110645090
    Mikrocelleholder
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI110648190
    Cellefod
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    1 * 1 Items - 8.790,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VARI6610018900
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    1 * 1 Items - 638,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • VARI7418000400
    Magnetomrørerstav, PTFE
    1 * 1 Items - 376,00 kr