Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ACS
Methylethylketon ACS
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # 389430025.
Irriterende
Brandfarlig
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon ACS
Katalog # 389430025.
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  78-93-3
Methylethylketon ACS
Methylethylketon ACS
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  78-93-3
Price
907,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–87 °C
  • Tæthed:0,806 g/cm³
  • Flash Pt:–7 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.20 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0025 %
  • Titrable acid:
    ≤0.0005 meq/g
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    389430025.
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø