Orders LinkContactUsLinkComponent
Jod 99+%, pure
Jod 99+%, pure
Glass bottle, 250 g
Katalog # ACRO387052500
Irriterende
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Jod 99+%, pure
Katalog # ACRO387052500
CAS nummer:  7553-56-2
Jod 99+%, pure
Jod 99+%, pure
Glass bottle, 250 g
CAS nummer:  7553-56-2
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Merck Index:13,05036
  • Kogende Pt:185 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:113 °C
  • Tæthed:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-442-4
  • FN:3495
  • ADR:8,III
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Dark grey Metallic spheres
  • Titration Iodometric:
    ≥99.0 %
  • Insoluble matter:
    Pass
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 g