Safety spectacles, Contour
UV-filter 5-2.5, ridsefast, dugfri, grå, Røgfarvet PC
111-0514
Soliditet, beskyttelse, design, komfort og lethed gør Contour sikkerhedsbrillerne til en unik model.
- Skridsikre TIPGRIP-stænger
- Skridsikker næsebro
- Model med ESP-linse (Extra Sensory Perception): En innovativ belægning, som reducerer blænding og skadevirkningerne af blåt lys
Weight: 21 g
: EN 166, (EN 170, EN 172)
: Leveres med mikrofiberpose.
- Model:UV-filter 5-2.5, ridsefast, dugfri
- Farve:grå
- Seq:02
- Linser:Røgfarvet PC