Orders LinkContactUsLinkComponent
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, CH-stik
Katalog # 444-0511
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Katalog # 444-0511
Leverandør:  
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, CH-stik
Product Details & Documents
Lille optoelektronisk styret ryster med et bredt hastighedsområde. Cirkulær rystebevægelse og lave hastigheder opretholdes fint.
  • Egnet til kontinuerlig drift
  • Sortiment af udskifteligt tilbehør
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Bestillingsoplysninger: Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, CH-stik
  • Cat. No.:
    444-0511
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    157×247×130 mm
  • Hastighed:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Vægt:
    6,1 kg
  • Model:
    VXR basic Vibrax
  • Max. load:
    2 kg
  • Effekt, indgang/udgang:
    35/13,2 W
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2743
    Holder til Eppendorf-mikrorør eller reagensglas, 70 huller Ø 10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder
    Reagensglasholder
    444-2302
    Op til 36 reagensglas eller centrifugerør med 16 mm Ø
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til én hånd (135×130 mm)
    Holder til én hånd (135×130 mm)
    444-2301
    Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med hånden
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skålholder (410×210 mm)
    Skålholder (410×210 mm)
    444-2303
    Celledyrkningsflasker, Petriskåle
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder
    Holder
    444-2747
    Holder til reagensglasindsatse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2745
    Holder til reagensglas, 32 huller Ø 16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2746
    Holder til reagensglas, 18 huller Ø 20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder
    Universalholder
    444-2308
    Hurtig og sikker fastspænding, maksimum 2x500 ml Erlenmeyer-kolber
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2744
    Holder til reagensglas, 41 huller Ø 12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr