Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 2,00, ±0,02, Citrat, 20 °C, 1
Katalog # 4851.
Leverandør:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalog # 4851.
Leverandør:  Avantor
CAS nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 2,00, ±0,02, Citrat, 20 °C, 1
CAS nummer:  
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Specifikationer
Specifikationer
  • pH buffer type:
    Citrat
  • Pakn:
    1
  • Referencetemperatur:
    20 °C
  • Beskrivelse:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH nøjagtighed:
    ±0,02
  • pH-værdi:
    2,00