Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærer
Flaskebærer
Flaskeholdere, rød, Op til seks flasker, 95 mm
Katalog # KART395
Leverandør:   KARTELL
Flaskebærer
Katalog # KART395
Leverandør:  KARTELL
Flaskebærer
Flaskebærer
Flaskeholdere, rød, Op til seks flasker, 95 mm
Price
605,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Ergonomic design of the handle
  • Can be easily stacked
  • Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Specifikationer
  • Til:
    Op til seks flasker
  • Farve:
    rød
  • Beskrivelse:
    Flaskeholdere
  • Beholder maks. Ø:
    95 mm