Probes for 845
Rørepindsprobe til måling af svært tilgængelige zoner, TC type K, 0...300 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 145 mm, 8×145 mm
Katalog # 620-2253
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:0...300 °C
- Beskrivelse:Rørepindsprobe til måling af svært tilgængelige zoner, TC type K
- Længde:145 mm
- Seq:09
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:8×145 mm