Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ampicillin, natriumsalt

Ampicillin, natriumsalt

Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # A6352.0025
Sundhed
Leverandør:   PanReac AppliChem
Ampicillin, natriumsalt
Katalog # A6352.0025
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  69-52-3
Ampicillin, natriumsalt

Glass bottle for solids, 25 g

CAS nummer:  69-52-3
Price
1.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
  • CAS nummer:69-52-3
  • Formel:C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
  • MDL nummer:MFCD00064313
  • Molecular Weight:371.39 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-708-1

Documents

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g

Specifikationer