VWR®, Bægre, til engangsbrug
150 ml, 79 mm, 70 mm, 5 - 150 ml
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- Prægede inddelinger
- Ribber for nem stabling
- Autoklaverbare til 121 °C
- Med tud
Prisbillig bæger af høj kvalitet til dagligdags opgaver. Ideel til generel laboratoriebrug.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC PP Disposable Beakers.pdf
Overensstemmelseserklæring
CoC VWR® Disposable Beakers, PP CoC VWR® PP, Disposable Beakers coc_VWRI213-3915_022625 COC_VWRI213-3915_032723 CoC_VWRI213-3916_031821
More
VWRI213-3922_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Udv.Ø:70 mm
- Graduation rækkevidde:5 - 150 ml
- Kapacitet:150 ml
- Højde:79 mm
- Seq:05