Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægre, til engangsbrug
50 ml, 52 mm, 52 mm, 5 - 50 ml
  213-3917
VWR®, Bægre, til engangsbrug
  213-3917
VWR®, Bægre, til engangsbrug
VWR®, Bægre, til engangsbrug
50 ml, 52 mm, 52 mm, 5 - 50 ml
245,00 kr
1 * 100 Items
PP, gennemskinnelig.
  • Prægede inddelinger
  • Ribber for nem stabling
  • Autoklaverbare til 121 °C
  • Med tud
Prisbillig bæger af høj kvalitet til dagligdags opgaver. Ideel til generel laboratoriebrug.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
  • Udv.Ø:
    52 mm
  • Graduation rækkevidde:
    5 - 50 ml
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    52 mm
  • Seq:
    03