VWR®, Bægre, til engangsbrug
30 ml, 44 mm, 46 mm, 5 - 30 ml
Katalog # 213-3916
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- Prægede inddelinger
- Ribber for nem stabling
- Autoklaverbare til 121 °C
- Med tud
Prisbillig bæger af høj kvalitet til dagligdags opgaver. Ideel til generel laboratoriebrug.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC PP Disposable Beakers.pdf
Overensstemmelseserklæring
CoC VWR® Disposable Beakers, PP CoC VWR® PP, Disposable Beakers coc_VWRI213-3915_022625 COC_VWRI213-3915_032723 CoC_VWRI213-3916_031821
More
VWRI213-3922_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Udv.Ø:46 mm
- Graduation rækkevidde:5 - 30 ml
- Kapacitet:30 ml
- Højde:44 mm
- Seq:02
- Cat. No.:213-3916