Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K, PP/PE, 128 mm
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballering: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
- Beskrivelse:Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K
- Længde:128 mm
- Seq:2
- Skaft/hoved:PP/PE
- Håndtagsbredde:5 mm
- Cat. No.:115-1894
- Hovedlængde:26 mm
- Hovedbredde:13 mm
- Håndtagslængde:102 mm
- Model:TX714K