Orders LinkContactUsLinkComponent
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K, PP/PE, 128 mm
Katalog # 115-1894
Leverandør:   Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Katalog # 115-1894
Leverandør:  Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K, PP/PE, 128 mm
Price
11.630,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballering: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K
  • Længde:
    128 mm
  • Seq:
    2
  • Skaft/hoved:
    PP/PE
  • Håndtagsbredde:
    5 mm
  • Cat. No.:
    115-1894
  • Hovedlængde:
    26 mm
  • Hovedbredde:
    13 mm
  • Håndtagslængde:
    102 mm
  • Model:
    TX714K