Orders LinkContactUsLinkComponent
Øjenskyllevæske
Øjenskyllevæske
Hylster til lommemodel, grøn, med bæltstrop, 8x4,5x16 mm
Katalog # 111-0165
Øjenskyllevæske
Katalog # 111-0165
Øjenskyllevæske
Øjenskyllevæske
Hylster til lommemodel, grøn, med bæltstrop, 8x4,5x16 mm
Price
105,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sterile, buffered, isotonic sodium chloride solution for rinsing eyes following an accident. Available as a single-use, pocket version (235 ml) or wall mounted (500 ml). The bottle opens automatically when twisted out of the wall bracket, and must therefore, be used immediately.
  • Quick and easy to open
  • Eye cup protected from dust
  • Generous flow of fluid for effective rinsing - the eye cup on the bottle channels the fluid to the eye, avoiding unnecessary spills
  • Neutralises the pH value
Holdbarhed ved uåbnet flaske er 4 år.
* Vægholder er leveret uden øjenskylleflaske.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hylster til lommemodel, grøn, med bæltstrop, 8x4,5x16 mm
  • Seq:
    05