Orders LinkContactUsLinkComponent
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-well plate, sterile, without lid, 25 per bag, klar, +
Katalog # 738-0216
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Katalog # 738-0216
   Lav fremstillingspåvirkning
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-well plate, sterile, without lid, 25 per bag, klar, +
Price
6.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Ydermål: 128×86 mm
Total brøndvolumen: 120 μl
Total well volume: 120 µl
Documents
Specifikationer
  • Steril:
    +
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    384-well plate, sterile, without lid, 25 per bag
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    738-0216
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning