Orders LinkContactUsLinkComponent
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384 brøndsplade, steril, med låg, 25 pr. pose, klar, 384, +
Katalog # 738-0164
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Katalog # 738-0164
   Lav fremstillingspåvirkning
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384 brøndsplade, steril, med låg, 25 pr. pose, klar, 384, +
Price
6.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Ydermål: 128×86 mm
Total brøndvolumen: 120 μl
Total well volume: 120 µl
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    384
  • Steril:
    +
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    384 brøndsplade, steril, med låg, 25 pr. pose
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    738-0164
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning