Sealing tapes, Nunc™
Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader, −80...+150 °C
Katalog # 391-7500
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sealing tapes, Nunc™
Katalog # 391-7500
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
- Pre-cut, plate-sized sheets
- Pierceable tapes available
Documents
Specifikationer
- Temperaturområde:−80...+150 °C
- Beskrivelse:Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader
- Cat. No.:391-7500
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Applicator for sealing tape