Orders LinkContactUsLinkComponent
Sealing tapes, Nunc™
Sealing tapes, Nunc™
Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader, −80...+150 °C
Katalog # 391-7500
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Sealing tapes, Nunc™
Katalog # 391-7500
   Lav fremstillingspåvirkning
Sealing tapes, Nunc™
Sealing tapes, Nunc™
Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader, −80...+150 °C
Price
1.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
  • Pre-cut, plate-sized sheets
  • Pierceable tapes available
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    −80...+150 °C
  • Beskrivelse:
    Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader
  • Cat. No.:
    391-7500
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Applicator for sealing tape
    Applicator for sealing tape
    732-2705
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 641,00 kr